Wichtige Dokumente
55222
6-Carboxy-tetramethylrhodamin
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Synonym(e):
6-TAMRA
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
single isomer
Produktlinie
BioReagent
Assay
≥90% (HPLC)
Form
solid
Löslichkeit
DMSO: soluble
methanol: soluble
Fluoreszenz
λex 543 nm; λem 575 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
Eignung
suitable for fluorescence
SMILES String
CN(C)c1ccc2c(OC3=C\C(C=CC3=C2c4cc(ccc4C([O-])=O)C(O)=O)=[N+](\C)C)c1
InChI
1S/C25H22N2O5/c1-26(2)15-6-9-18-21(12-15)32-22-13-16(27(3)4)7-10-19(22)23(18)20-11-14(24(28)29)5-8-17(20)25(30)31/h5-13H,1-4H3,(H-,28,29,30,31)
InChIKey
COCMHKNAGZHBDZ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?