Merck
53657
Sigma-Aldrich
5-Brom-4-chlor-3-indolyl-nonanoat
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H21BrClNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
386.71
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCC(=O)Oc1c[nH]c2ccc(Br)c(Cl)c12
InChI
1S/C17H21BrClNO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-15(21)22-14-11-20-13-10-9-12(18)17(19)16(13)14/h9-11,20H,2-8H2,1H3
InChIKey
WLSCZNTXZOTUFQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
geeignet als Substrat für Lipase
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)