Fortfahren mit
5133
Bovine Collagen Type I & III
from bovine hide, liquid, 10 mg/mL, suitable for cell culture, used for 3D hydrogel formation, FibriCol®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
20 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 544,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
Biological source:
(Collagen solution from Bovine hide)
Form:
solution
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Assay:
>99% (SDS-PAGE Electrophoresis – Silver Stain, SDS-PAGE)
€ 544,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
FibriCol®, Collagen solution from Bovine hide, 97% Type I with the remainder of Type III collagen, suitable for cell culture
biological source
(Collagen solution from Bovine hide)
Quality Level
sterility
sterile-filtered
assay
>99% (SDS-PAGE Electrophoresis – Silver Stain, SDS-PAGE)
form
solution
packaging
pkg of 20 mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
water: miscible
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
FibriCol® Kollagen ist zu ca. 97 % Kollagen des Typs I; der Rest besteht aus Kollagen des Typs III. Es verfügt über einen hohen Monomergehalt, der mittels der Gelpermeationschromatographie gemessen wird.
Es eignet sich ideal für Anwendungen, die hohe Kollagenkonzentrationen erfordern. FibriCol® Kollagen ist in Mengen von je 20 mL und einer benutzerfreundlichen, für die praktische Verwendung und Lagerung geeigneten Verpackung erhältlich. FibriCol® ist sterilfiltriert und wird als gebrauchsfertige Lösung bereitgestellt.
Application
FibriCol® wurde wie folgt verwendet:
  • Zur Herstellung von Liposomen-beladene Co-Gelen zur Behandlung von Infektionen mit Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA) in vitro und in vivo[1]
  • Zur Herstellung von Gelatine-Methacrylat(gelMA)-Kollagen-Gelen zur Untersuchung der Auswirkungen der Steifigkeit und Faserdichte auf das Zellverhalten in Brustkrebs-Zelllinien[2]
  • Zur Herstellung von Kollagenhydrogelen zur Untersuchung der Auswirkungen auf die Makrophagenreaktion in Rattenmodellen der Bauchdecke mit einem partiellen Dickenschaden
Legal Information
FibriCol is a registered trademark of Advanced BioMatrix, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C4243C21245074
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (3D matrix formation)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable using and for 3D matrix formation.
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
(Collagen solution from Bovine hide)
biological source
bovine skin
biological source
bovine skin
biological source
bovine skin
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile
assay
>99% (SDS-PAGE Electrophoresis – Silver Stain, SDS-PAGE)
assay
≥99.9% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
≥99% (SDS-PAGE Electrophoresis – Silver Stain, SDS-PAGE)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solution
form
liquid
form
liquid
form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under FibriCol®
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
The extracellular matrix (ECM) and its attachment factor components are discussed in this article in relation to their function in structural biology and their availability for in vitro applications.
Host macrophage response to injectable hydrogels derived from ECM and ?-helical peptides
Nazia M, et al.
Acta Biomaterialia, 111, 141-152 (2020)
Anthony J Berger et al.
Biomaterials, 141, 125-135 (2017-07-07)
The extracellular microenvironment provides critical cues that guide tissue development, homeostasis, and pathology. Deciphering the individual roles of these cues in tissue function necessitates the development of physically tunable culture platforms, but current approaches to create such materials have produced
Raj Kumar Thapa et al.
Acta biomaterialia, 103, 115-128 (2019-12-18)
Wound infections are a significant clinical problem affecting millions of people worldwide. Topically applied antibacterial formulations with longer residence time and controlled antimicrobial release would offer significant benefits for improved prevention and treatment of infected wounds. In this study, we
Global Trade Item Number
SKUGTIN
578576-100G04061833599365
248487-250G04061837750717
248487-50G04061825928159
820553902004022536660615
820553025004022536461267
5133-20ML04061832492513