Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 301,00 € 255,85 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H9N2O3S · xNa+
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.26 (free acid basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 255,85
Listenpreis€ 301,00Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faintly yellow to dark yellow
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@]1(C([O-])=O)CSC(C2=C(C=CC=N2)O)=N1
InChI
1S/C10H10N2O3S/c1-10(9(14)15)5-16-8(12-10)7-6(13)3-2-4-11-7/h2-4,13H,5H2,1H3,(H,14,15)/p-1/t10-/m1/s1
InChI key
MJWAGSZZOQMRNY-SNVBAGLBSA-M
Biochem/physiol Actions
Desferrithiocin is an iron chelator.
Iron chelator.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 15 mg/mL, clear | solubility H2O: ≥5 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 15 mg/mL, clear |
| color faintly yellow to dark yellow | color faintly yellow to dark yellow | color red | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?