Fortfahren mit
426R-1
STAT6 (EP325) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
Synonym(e):
Signaltransduktor und Aktivator der Transkription
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
EP325, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
3
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
EP325, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (426R-14), vial of 0.1 mL concentrate Research Use Only (426R-14-RUO), vial of 0.5 mL concentrate (426R-15), vial of 1.0 mL concentrate (426R-16), vial of 1.0 mL concentrate Research Use Only (426R-16-RUO), vial of 1.0 mL pre-dilute Research Use Only (426R-17-RUO), vial of 1.0 mL pre-dilute ready-to-use (426R-17), vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use (426R-18), vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use Research Use Only (426R-18-RUO)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100 (concentrated)
isotype
IgG
control
solitary fibrous tumor
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
nuclear
Gene Information
human ... STAT6(6778)
General description
STAT6, ein Mitglied der Familie der Signalwandler und Aktivatoren der Transkription (STAT), bildet in den meisten solitären fibrösen Tumoren mit NAB2 wiederholte Fusionen auf Chromosom 12q13.[1][2][3] Inaktiviertes STAT6 kann in Form eines Dimers im Zytoplasma gefunden werden.[2] Die Fusion von STAT6 und NAB2 ermöglicht es dem zytosolischen STAT6 in den Zellkern zu migrieren und ermöglicht somit den Nachweis in immunhistochemischen Assays.[2] NAB2-STAT6-Fusionstranskriptionen wurden für die meisten solitären fibrösen Tumore beschrieben, aber nicht für Meningiome, Hämaglioblastome, Schwannome und Hämangiome.[1][2][3] Dies macht STAT6 zu einem nützlichen Marker für die Unterscheidung von solitären fibrösen Tumoren von anderen morphologisch ähnlichen Tumoren.
Physical form
Lösung in Tris-Puffer, pH 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Preparation Note
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunter.
Hinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett steht.
Laden Sie die neueste veröffentlichte Gebrauchsanweisung herunter
Hinweis: Diese Gebrauchsanweisung gilt eventuell nicht für Ihre spezifische Produktcharge.
Analysis Note
IVD
IVD
IVD
RUO
Other Notes
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: [email protected]
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. please share the pre-treatment protocol for STAT6 (426R-1X) on automated stainers
    1 answer
    1. There is not any recommendation for automated systems, only manually with Trilogy in PC. Possible suggestions include UltraView, CC1 Standard or OptiView, CC1 for 32 minutes and for Bond, ER2 for 20 min.