Merck
38544
Sigma-Aldrich
O-(Octylphosphoryl)-cholin -Lösung
1 M in H2O
Synonym(e):
Detergentien Screening-Lösung 33/Kit-Nr. 66317, Phosphocholin-octylester
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)7OP(O-)(O)OCH2CH2N+(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
295.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161902
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Beschreibung
zwitterionic
Mol-Gew.
295.36 g/mol
Konzentration
1 M in H2O
Methode(n)
protein quantification: suitable
Lipid-Typ
phospholipids
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCCCOP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C13H30NO4P/c1-5-6-7-8-9-10-12-17-19(15,16)18-13-11-14(2,3)4/h5-13H2,1-4H3
InChIKey
MDNHUELOANFCGT-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bindings of monodispersed n-alkylphosphorylcholines to cobra venom phospholipases A2.
K Teshima et al.
Journal of biochemistry, 89(4), 1163-1174 (1981-04-01)
Bindings of Ca2+ ion and monodispersed n-alkylphosphorylcholines to phospholipase A2-II of A. halys blomhoffii.
K Ikeda et al.
Journal of biochemistry, 89(4), 1175-1184 (1981-04-01)