Merck
384R-1
Sigma-Aldrich
SATB2 (EP281) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Klon:
EP281, monoclonal
application:
IHC (p)
Speziesreaktivität:
human
Methode(n):
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
citations:
6
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
100
500
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
EP281, monoclonal
Beschreibung
(For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart))
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
vial of 0.1 mL concentrate (384R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (384R-15)
bottle of 1.0 mL predilute (384R-17)
vial of 1.0 mL concentrate (384R-16)
bottle of 7.0 mL predilute (384R-18)
Hersteller/Markenname
Cell Marque
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
Isotyp
IgG
Kontrolle
colon adenocarcinoma
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Visualisierung
nuclear
Angaben zum Gen
human ... SATB2(23314)
Allgemeine Beschreibung
Das spezielle AT-rich sequence-binding protein 2 (SATB2) ist ein Marker, der als mit der Kernmatrix assoziierter Transkriptionsfaktor fungiert und Kolorektalkarzinome, einschließlich schlecht differenzierte Kolorektalkarzinome und Metastasen, identifiziert. Adenokarzinome, einschließlich von Brust, Lunge und Eierstöcken, können SATB2 in geringerer Menge exprimieren.1 Daher eignet sich SATB2 zum Identifizieren eines Karzinoms kolorektalen Ursprungs, wenn Krebs mit unbekanntem Primärtumor identifiziert wird.
Qualität
IVD
IVD
IVD
RUO
Verlinkung
SATB2-positive Kontrollobjektträger, Produktnr. 384S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) verfügbar.
Physikalische Form
Lösung in Tris-Puffer, pH 7,3 - 7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid.
Angaben zur Herstellung
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Sonstige Hinweise
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: service@cellmarque.com
Rechtliche Hinweise
Cell Marque is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Michelle Moh et al.
The American journal of surgical pathology, 40(3), 419-432 (2015-11-10)
The primary origin of some ovarian mucinous tumors may be challenging to determine, because some metastases of extraovarian origin may exhibit gross, microscopic, and immunohistochemical features that are shared by some primary ovarian mucinous tumors. Metastases of primary colorectal, appendiceal
Anca Dragomir et al.
American journal of clinical pathology, 141(5), 630-638 (2014-04-10)
Immunohistochemistry is an important extension to clinical information and morphology, and prevails as an invaluable tool for establishing a correct cancer diagnosis in clinical diagnostic pathology. The applicability of immunohistochemistry is limited by the availability of validated cell- and cancer-type
Stefan M Brettfeld et al.
Archives of pathology & laboratory medicine, 143(9), 1119-1125 (2019-03-07)
Metastatic mucinous tumors present a diagnostic challenge for pathologists as tumor histomorphology is often nonspecific and optimal immunoprofiles are still under investigation. To present a head-to-head comparison of special AT-rich sequence-binding protein 2 (SATB2) and caudal type homeobox 2 (CDX2)
Yi-Jun Zhang et al.
EBioMedicine, 28, 62-69 (2018-02-06)
SATB2 (Special AT-rich sequence-binding protein 2) has recently been shown to be a specific biomarker of colorectal cancer (CRC). The aim of this study was to investigate the diagnostic potential of SATB2 as a means of detecting a CRC origin
Fan Lin et al.
Archives of pathology & laboratory medicine, 138(8), 1015-1026 (2014-01-21)
Distinction of medullary carcinoma of the large intestine from other cytokeratin (CK) 7⁻/CK20⁻ carcinomas can be challenging when working on a tumor of unknown primary because the majority of medullary carcinomas are negative for CK7, CK20, and CDX2. To investigate
Artikel
Colorectal cancer is the third most common cancer in both men and women. An estimated 136,000 cases of colorectal cancer are expected to occur in 2016.
Verwandter Inhalt
Ein Überblick über die Immunhistochemie-Diagnostik, in dem ihre zentrale Rolle in der Krebsdiagnostik und beim Nachweis von Infektionskrankheiten in der modernen klinischen Pathologie hervorgehoben wird.
Diagnostic immunohistochemistry overview highlights its importance in cancer diagnosis and detecting infectious diseases in modern clinical pathology.