Wichtige Dokumente
36297
Aminobiman
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPCE)
Synonym(e):
3-Aminomethyl-2,5,6-trimethyl-1H,7H-pyrazolo[1,2-a]pyrazol-1,7-dion
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioReagent
Assay
≥98.0% (HPCE)
Form
solid
Fluoreszenz
λex 386 nm; λem 480 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
Eignung
suitable for fluorescence
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC1=C(C)C(=O)N2N1C(CN)=C(C)C2=O
InChI
1S/C10H13N3O2/c1-5-7(3)12-8(4-11)6(2)10(15)13(12)9(5)14/h4,11H2,1-3H3
InChIKey
WLADQYKRYSPMME-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)