229A-1
Calcitonin Rabbit Polyclonal Antibody
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
100
500
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
Ig fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Beschreibung
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
vial of 0.1 mL concentrate (229A-14)
vial of 0.5 mL concentrate (229A-15)
bottle of 1.0 mL predilute (229A-17)
vial of 1.0 mL concentrate (229A-16)
bottle of 7.0 mL predilute (229A-18)
Hersteller/Markenname
Cell Marque®
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200-1:1000
Kontrolle
medullary carcinoma of thyroid
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Visualisierung
cytoplasmic
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunohistochemical staining with anti-calcitonin antibodies has proven to be an effective way of demonstrating calcitonin-producing cells in the thyroid. C-cell hyperplasia and medullary thyroid carcinomas stain positive for calcitonin. Studies of calcitonin have resulted in the identification of a wide spectrum of C-cell proliferative abnormalities.
Verlinkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)