Merck
226R-2
Sigma-Aldrich
BCL2 (SP66) Rabbit Monoclonal Antibody
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
100
500
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
SP66, monoclonal
Beschreibung
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
vial of 0.1 mL concentrate (226R-24)
vial of 0.5 mL concentrate (226R-25)
bottle of 1.0 mL predilute (226R-27)
vial of 1.0 mL concentrate (226R-26)
bottle of 7.0 mL predilute (226R-28)
Hersteller/Markenname
Cell Marque
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
Isotyp
IgG1
Kontrolle
tonsil
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Visualisierung
cytoplasmic
Angaben zum Gen
human ... BCL2(596)
Allgemeine Beschreibung
BCL2 ist ein mit der Apoptoseregulation assoziiertes Protein, das vom bcl-2-Gen auf dem Chromosom 14q32 produziert wird. BCL2 besteht aus einer Alpha- (239 Aminosäuren) und Beta-Kette. BCL2 (und damit die BCL2-Alpha-Kette) befindet sich nicht an der Zelloberfläche, sondern in mitochondrialen und nukleären Membranen und im Zytosol. In normalem lymphatischem Gewebe reagiert der BCL2-Antikörper (und der BCL2-Alpha-Antikörper) mit kleinen B-Lymphozyten in der Mantelzone und vielen Zellen innerhalb der T-Zell-Bereiche. Bei Anti-BCL2-Alpha wurde eine konsistente negative Reaktion auf reaktive Keimzentren und eine positive Färbung von neoplastischen Follikeln bei follikulären Lymphomen nachgewiesen. Dieser Unterschied im Färbungsmuster ist nicht auf eine Herabregulation oder eine verringerte BCL2-mRNA zurückzuführen, sondern größtenteils auf einen posttranslationalen Mechanismus mit einer daraus resultierenden Abnahme der Proteinkonzentration. Daher ist dieser Antikörper wertvoll bei der Unterscheidung zwischen reaktiver und neoplastischer follikulärer Proliferation in lymphoiden Läsionen. Anti-BCL2 wird als Indikator für eine minimale Resterkrankung im Knochenmark von Patienten mit follikulärem Lymphom eingesetzt, wenn die Färbung stark und einheitlich ist.
Verlinkung
BCL2-positive Kontrollobjektträger, Produkt-Nr. 226S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Physikalische Form
Lösung in Tris-Puffer, pH 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Angaben zur Herstellung
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Sonstige Hinweise
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: service@cellmarque.com
Rechtliche Hinweise
Cell Marque is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
K Cooper et al.
The Journal of pathology, 182(3), 307-310 (1997-07-01)
Recent studies have shown bcl-2 to be regulated by p53. Other studies have suggested an inverse relationship between p53 and bcl-2 protein expression in breast and colonic cancers and in a variety of subtypes of non-Hodgkin's lymphoma. This study investigates
Manual of Diagnostic Antibodies for Immunohistology, 25-27 (2003)
R Chetty et al.
Journal of clinical pathology, 48(11), 1035-1038 (1995-11-01)
To establish the role of immunohistochemistry (using a limited panel of antibodies) in detecting minimal involvement by follicular lymphoma in routinely processed bone marrow trephine specimens, which show no obvious morphological (light microscopic) evidence of lymphoma; to determine whether bcl-2