Wichtige Dokumente
21965
5(6)-Carboxy-X-rhodamin
BioReagent, suitable for fluorescence
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioReagent
mp (Schmelzpunkt)
≥250 °C (lit.)
Fluoreszenz
λex 570 nm; λem ~595 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
Eignung
suitable for fluorescence
SMILES String
OC(=O)c1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4cc5CCCN6CCCc(c4Oc7c8CCCN9CCCc(cc37)c89)c56.OC(=O)c%10ccc%11C(=O)OC%12(c%13cc%14CCCN%15CCCc(c%13Oc%16c%17CCCN%18CCCc(cc%12%16)c%17%18)c%14%15)c%11c%10
InChI
1S/2C33H30N2O5/c36-31(37)20-9-10-24-23(15-20)32(38)40-33(24)25-16-18-5-1-11-34-13-3-7-21(27(18)34)29(25)39-30-22-8-4-14-35-12-2-6-19(28(22)35)17-26(30)33;36-31(37)20-9-10-21-24(17-20)33(40-32(21)38)25-15-18-5-1-11-34-13-3-7-22(27(18)34)29(25)39-30-23-8-4-14-35-12-2-6-19(28(23)35)16-26(30)33/h2*9-10,15-17H,1-8,11-14H2,(H,36,37)
InChIKey
KLNOCCPJAOCRHF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Verpackung
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.