Merck
18693
Sigma-Aldrich
Azo-CM-Cellulose
cellulase substrate
Synonym(e):
Carboxymethyl-cellulose, gefärbt mit Remazol Brilliant Blau R
About This Item
UNSPSC-Code:
12352204
Form
powder
Anwendung
geeignet als Substrat für Cellulase
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)