Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 521,00 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 2.090,00 |
Über diesen Artikel
€ 521,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
powder
General description
Cellulose azure is an insoluble cellodextrin together with water soluble reactive dye.
Application
Cellulose Azure has been used as a substrate for determining cellulase activity. It has also been used as a supplement in Modified Melin-Norkrans (MMN) medium for determining the lignocellulolytic activity of the fungi.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form fibers |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?