Fortfahren mit
36105
(±)-Natrium-β-hydroxyisobutyrat Natriumsalz
≥96.0%
Synonym(e):
β-Hydroxyisobuttersäure, (±)-β-HIBA-Na, 3-Hydroxy-2-methylpropionsäure Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H7NaO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.09
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Assay:
≥96.0% (GC), ≥96.0%
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥96.0% (GC), ≥96.0%
form
powder
composition
sodium, 17.5-19.0%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CC(CO)C([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(2-5)4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
InChI key
RBJZIQZDAZLXEK-UHFFFAOYSA-M
Application
3-Hydroxyisobutyrat (HIBA) kann zur Untersuchung der Verteilung, Charakterisierung und Kinetik von Enzymen, die am Metabolismus von Aminosäuren mit verzweigten Ketten, z. B. 3-Hydroxyisobutyratdehydrogenase (EG.: 1.1.1.31) und 3-Hydroxyisobutyryl-CoA-hydrolase (EG: 3.1.2.4) beteiligt sind, eingesetzt werden.
Biochem/physiol Actions
3-Hydroxyisobutyrat (HIBA) wird im Valinkatabolismus gebildet[1], ist ein Reaktant des Enzyms 3-Hydroxyisobutyratdehydrogenase (EG: 1.1.1.31) und 3-Hydroxyisobutyryl-CoA-hydrolase (EG: 3.1.2.4) und liegt in den metabolischen Profilen von MS-Patienten in erhöhten Konzentrationen vor[2].
Packaging
Bodenlose Glasflasche. Der Inhalt befindet sich innerhalb des eingeschmolzenen Einsatzes.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
168423815390374
description
≥96.0%
description
≥96.0%
description
≥98.0% (HPLC)
description
97.0-103.0% (NT)
form
powder
form
-
form
powder
form
solid
assay
≥96.0% (GC)
assay
≥96.0% (GC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
97.0-103.0% (NT)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
composition
sodium, 17.5-19.0%
composition
sodium, 17.5-19.0%
composition
-
composition
sulfur content, 17.5-18.5%
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)