Merck
121R-1
Sigma-Aldrich
CD21 (EP3093) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
100
500
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
EP3093, monoclonal
Beschreibung
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
vial of 0.1 mL concentrate (121R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (121R-15)
bottle of 1.0 mL predilute (121R-17)
vial of 1.0 mL concentrate (121R-16)
bottle of 7.0 mL predilute (121R-18)
Hersteller/Markenname
Cell Marque®
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
Isotyp
IgG
Kontrolle
tonsil
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Visualisierung
membranous
Angaben zum Gen
human ... CR2(1380)
Allgemeine Beschreibung
CD21 (auch als Komplementrezeptor 2 (CR2), C3d-Rezeptor oder EBV-Rezeptor bekannt) ist ein 140-kDa-Membranprotein auf B-Lymphozyten, an den das Epstein-Barr-Virus (EBV) während der Infektion dieser Zellen bindet. Das Antigen fehlt auf T-Lymphozyten, Monozyten und Granulozyten.
Anti-CD21 ist nützlich für die Identifizierung von follikulärer dendritischer Zellmatrix, die in normalen Lymphknoten und Tonsillengewebe vorkommt. Dieser Antikörper markiert auch follikuläre Sarkome von dendritischen Zellen. Anti-CD21 ist auch nützlich für die Differenzierung von follikulärem Lymphom mit Randzonendifferenzierung von Randzonenlymphom mit follikulärer Beteiligung. Es spielt auch eine Rolle beim Unterscheiden von nodulärem lymphozyten-prädominantem Hodgkin-Lymphom, klassischem lymphozytenreichem Hodgkin-Lymphom und T-Zell/Histiozyten-reichem B-Zelllymphom in Kombination mit anderen B-Zell- und T-Zellmarkern.Anti-CD21 ist auch nützlich zum Identifizieren von abnormalen follikulären dendritischen Zellmustern bei angioimmunoblastischem T-Zelllymphom und follikulärem T-Zelllymphom.
Qualität
IVD
IVD
IVD
RUO
Verlinkung
CD21-positive Kontrollobjektträger, Produktnr. 121S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Physikalische Form
Lösung in Tris-Puffer, pH-Wert 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Angaben zur Herstellung
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Sonstige Hinweise
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: [email protected]
Rechtliche Hinweise
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Shih-Sung Chuang et al.
International journal of hematology, 91(4), 687-691 (2010-03-04)
Angioimmunoblastic lymphoma (AITL) is a nodal peripheral T-cell lymphoma characterized by a proliferation of arborizing vessels and hyperplastic follicular dendritic cells as well as a polymorphous lymphoid infiltrate including neoplastic cells with clear cytoplasm. Adult T-cell leukemia/lymphoma (ATLL) is caused
A C Chan et al.
Histopathology, 38(6), 510-518 (2001-06-26)
Hyaline-vascular Castleman's disease (HVCD) and follicular dendritic cell (FDC) sarcoma occurring in the nasopharynx are both extremely rare. We report the first case of transformation of the former into the latter as documented by sequential biopsies. The steps involved in
Kong-Chao Chang et al.
The Journal of pathology, 201(3), 404-412 (2003-11-05)
Follicular dendritic cells (FDCs) in reactive germinal centres (GCs) show modulated expression of antigens indicative of step-wise maturation from more undifferentiated stroma. The present study compared the expression of FDC markers CD21, CD23, CD35, and chemokine CXCL13 and the stromal
Kunihiko Maeda et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 50(11), 1475-1486 (2002-11-06)
A number of monoclonal antibodies (MAbs) that recognize human follicular dendritic cells (FDCs) have been identified. Although some of them have already been applied individually in routine immunolabeling using formalin-fixed paraffin sections for diagnostic and experimental purposes, many antibodies are
W Cheuk et al.
The American journal of surgical pathology, 25(6), 721-731 (2001-06-08)
Follicular dendritic cell (FDC) tumors are uncommon neoplasms that can involve lymph nodes or extranodal sites. They can exhibit a broad spectrum of histologic appearances and behavior, but the intra-abdominal ones usually pursue an aggressive course. The purpose of this