09042001
CACO-2
human cervix, Epithelial
Synonym(e):
Caco-II Cells, Caco2 Cells
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
CACO-2, Caucasian colon adenocarcinoma
Biologische Quelle
human colon
Form
liquid
Wachstumsmodus
(Adherent)
Karyotyp
(Hypertetraploid, modal no. 96)
Morphologie
Epithelial
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
CACO-2 may be used as a cell model to study:
Biochem./physiol. Wirkung
DNA-Profil
Amelogenin: X
CSF1PO: 11
D13S317: 11,13,14
D16S539: 12,13
D5S818: 12,13
D7S820: 11,12
THO1: 6
TPOX: 9,11
vWA: 16,18
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)