Merck
N10950
Sigma-Aldrich
Nitrobenzol
ReagentPlus®, 99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
123.11
Beilstein:
507540
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191501
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
bp:
210-211 °C (lit.)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
reagent
Qualitätsniveau
Dampfdichte
4.2 (vs air)
Dampfdruck
0.15 mmHg ( 20 °C)
50 mmHg ( 120 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
899 °F
Expl.-Gr.
40 %
dilution
(for general lab use)
Brechungsindex
n20/D 1.551 (lit.)
pH-Wert
8-8.5 (20 °C, 1 g/L)
bp
210-211 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
5-6 °C (lit.)
Dichte
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChIKey
LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Nitrobenzene is an aromatic compound that can be prepared by the nitration of benzene with nitric acid and sulfuric acid mixture.[1] Reduced graphene oxide catalyzed reduction of nitrobenzene has been reported to form N-phenylhydroxylamine as an intermediate.[2] The ability of nitrobenzene to cause DNA damage has been assessed in tobacco by single-cell gel electrophoresis (SCGE). The mechanism of photolysis of nitrobenzene has been reported.[3]
Anwendung
Nitrobenzene may be used as an oxidizing agent in the oxidative carbonylation of methanol in the presence of palladium diphosphane complexes.[4]
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Blood
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
190.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
88 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3
Reduced graphene oxide as a catalyst for hydrogenation of nitrobenzene at room temperature.
Gao Y, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 47(8), 2432-2434 (2011)
Photodissociation dynamics of nitrobenzene and o-nitrotoluene.
Lin MF, et al.
J. Chem. Phys. , 126(6), 064310-064310 (2007)
Nitrobenzene and Nitrotoluenes.
Dugal, M.
Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology (2005)
Mechanistic Study of the Oxidative Carbonylation of Methanol Catalyzed by Palladium Diphosphane Complexes with Nitrobenzene as Oxidant.
Mooibroek TJ, et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2012(9), 1403-1412 (2012)
Jiping Jiang et al.
Journal of hazardous materials, 227-228, 280-291 (2012-06-06)
This paper presents a generic framework and decision tools of real-time risk assessment on Emergency Environmental Decision Support System for response to chemical spills in river basin. The generic "4-step-3-model" framework is able to delineate the warning area and the