Wichtige Dokumente
673838
Petrolether
ACS reagent
About This Item
35-60 °C
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Dampfdichte
2.5 (vs air)
Dampfdruck
25.8 psi ( 55 °C)
7.99 psi ( 20 °C)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
475 °F
Expl.-Gr.
8 %
dilution
(for analytical testing)
Verunreinigungen
acidity, passes test
Abdampfrückstand
≤0.001%
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.363 (lit.)
bp
30-60 °C (lit.)
35-60 °C
Dichte
0.64 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Mg+]c1ccc(cc1)C.[Br-]
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-56.2 °F
Flammpunkt (°C)
-49 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?