Merck
484016
Sigma-Aldrich
Kaliumhydroxid
reagent grade, 90%, flakes
Synonym(e):
Aetzkali
About This Item
Lineare Formel:
KOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
56.11
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
eCl@ss:
38100303
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
reagent grade
Agentur
suitable for EPA 1613
suitable for SM 5210
Dampfdruck
1 mmHg ( 719 °C)
Assay
90%
Form
flakes
pH-Wert
~13.5 (25 °C, 5.6 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
361 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 1120 g/L
SMILES String
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChIKey
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Kalilauge (KOH) ist eine hygroskopische, wasserlösliche Base, die durch die Elektrolyse einer Kaliumchloridlösung synthetisiert wird. Sie stellt das Rohmaterial für die Synthese zahlreicher Kaliumverbindungen dar. KOH reagiert mit CO2, wodurch Kaliumcarbonat entsteht. Diese Eigenschaft kann zur Absorption von CO2 genutzt werden. Sie ist als Katalysator an Aldol-Kondensationsreaktionen beteiligt. Anisotropes Ätzen von Silizium in einer KOH-Lösung wird zur Herstellung submikroner Siliziumnitrid-Wellenleiter mittels konventioneller Kontaktlithografie verwendet. Pulverisiertes KOH kann für die Herstellung von Chalkonen verwendet werden.
Anwendung
Kaliumhydroxid (KOH) wurde in den folgenden Verfahren eingesetzt:
  • Quantifizierung von Glutathion (GSH) und Glutathiondisulfid (GSSG) in biologischen Proben mittels HPLC.
  • Herstellung eines Puffers zur Verwendung bei der Untersuchung der Zusammensetzung von Fettsäure (FA) in Samen (Protein-, Öl- und Zuckergehalt).
  • Analyse der Profilierung stabiler Isotope von Caenorhabditis elegans.
Kaliumhydroxid kann als Ätzmittel für lasermodifiziertes Glas verwendet werden. In Kombination mit Tellurpulver vermittelt es die quantitative Pinakolisierung aromatischer Carbonylverbindungen.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3
Seed Storage Reserve Analysis
van Erp H, et al.
Bio-protocol, 4(20), e1263-e1263 (2014)
Marni J Falk et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (48)(48), doi:10-doi:10 (2011-03-16)
Stable isotopic profiling has long permitted sensitive investigations of the metabolic consequences of genetic mutations and/or pharmacologic therapies in cellular and mammalian models. Here, we describe detailed methods to perform stable isotopic profiling of intermediary metabolism and metabolic flux in
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 888-888 (1994)
Yuewang Huang et al.
Optics express, 23(5), 6780-6786 (2015-04-04)
We demonstrate a novel technique to fabricate sub-micron silicon nitride waveguides using conventional contact lithography with MEMS-grade photomasks. Potassium hydroxide anisotropic etching of silicon facilitates line reduction and roughness smoothing and is key to the technique. The fabricated waveguides is
Khan, R.H. et al.
Synthetic Communications, 27, 2193-2193 (1997)
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.