Merck
306568
Sigma-Aldrich
Kaliumhydroxid
semiconductor grade, pellets, 99.99% trace metals basis (Purity excludes sodium content.)
Synonym(e):
Aetzkali
About This Item
Lineare Formel:
KOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
56.11
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
eCl@ss:
38100303
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Assay:
99.99% trace metals basis (Purity excludes sodium content.)
Qualität:
semiconductor grade
Form:
pellets
Qualität
semiconductor grade
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1 mmHg ( 719 °C)
Assay
99.99% trace metals basis (Purity excludes sodium content.)
Form
pellets
Zusammensetzung
KOH, >85.0%
Verunreinigungen
15% water
pH-Wert
~13.5 (25 °C, 5.6 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
361 °C (lit.)
Kationenspuren
Na: ≤500.0 ppm
SMILES String
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChIKey
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Kaliumhydroxid (KOH), auch bekannt als Ätzkali. Es wird als wichtige Vorstufe für viele kaliumhaltige Produkte verwendet.
Anwendung
In Kombination mit Tellurpulver vermittelt es die quantitative Pinakolisierung aromatischer Carbonylverbindungen.
Kaliumhydroxid kann wie folgt verwendet werden:
  • Als Base bei der Synthese von Iminen, ausgehend von Aminen und Alkoholen.
  • Als Base in der βAlkylierungsreaktion von sekundären Alkoholen mit primären Alkoholen ohne einen Übergangsmetallkatalysator.
  • In Kombination mit Aluminium zur Pinakolisierung aromatischer Aldehyde und zur Reduktion von gehinderten Ketonen.
  • Als Fällungsmittel bei der Synthese von MnZn-Ferrit-Nanopartikeln (Mn0,8Zn0,2Fe2O4-Ferrit-Nanopartikeln) durch ein modifiziertes hydrothermales Verfahren.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Qilun Wang et al.
Nature communications, 11(1), 4246-4246 (2020-08-28)
Water electrolysis offers a promising energy conversion and storage technology for mitigating the global energy and environmental crisis, but there still lack highly efficient and pH-universal electrocatalysts to boost the sluggish kinetics for both cathodic hydrogen evolution reaction (HER) and
Ian T McCrum et al.
The journal of physical chemistry. C, Nanomaterials and interfaces, 122(29), 16756-16764 (2018-09-28)
The effect of the alkali-metal cation (Li+, Na+, K+, and Cs+) on the non-Nernstian pH shift of the Pt(554) and Pt(533) step-associated voltammetric peak is elucidated over a wide pH window (1-13), through computation and experiment. In conjunction with our
Haochen Zhang et al.
Nature communications, 10(1), 3340-3340 (2019-07-28)
Electroreduction of carbon dioxide to hydrocarbons and oxygenates on copper involves reduction to a carbon monoxide adsorbate followed by further transformation to hydrocarbons and oxygenates. Simultaneous improvement of these processes over a single reactive site is challenging due to the
Maria D Cabezas et al.
Methods in cell biology, 119, 261-276 (2014-01-21)
The extracellular matrix (ECM) is a complex, spatially inhomogeneous environment that is host to myriad cell-receptor interactions that promote changes in cell behavior. These biological systems can be probed and simulated with engineered surfaces, but doing so demands careful control
Takahiro Naito et al.
ChemSusChem, 13(22), 5921-5933 (2020-09-03)
Hydrogen production from renewable energy and ubiquitous water has a potential to achieve sustainability, although current water electrolyzers cannot compete economically with the fossil fuel-based technology. Here, we evaluate water electrolysis at pH 7 that is milder than acidic and alkaline