Fortfahren mit
1.05032
Kaliumhydroxid
pellets, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF, FCC, E 525
Synonym(e):
Ätzkali, Kalihydrat, Kaliumoxidhydrat, Aetzkali
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
KOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
56.11
EC Index Number:
215-181-3
E Number:
E525
UNSPSC Code:
12352305
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
BP, ChP, JP, NF, Ph. Eur.
reg. compliance
FCC
vapor pressure
1 mmHg ( 719 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
potency
333 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
14 (20 °C, 56 g/L in H2O)
mp
361 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
General description
Wir bieten eine Reihe von hochwertigen wichtigen Rohstoffen, Lösungsmitteln und Reagenzien plus die für die Erfüllung strenger regulatorischer Anforderungen notwendige Dokumentation und Expertise. Neben unserem umfassenden Portfolio bieten wir unseren Kunden exakt auf ihren Bedarf zugeschnittene Herstellungsdienstleistungen. Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette sowie eine Risikominderung gewährleistet werden können. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien produziert.
Application
Kaliumhydroxid-Pellets werden für die pH-Anpassung für verschiedene Cremes und (Baby-)Nahrung eingesetzt. Kaliumhydroxid-Pellets Emprove® Essential werden gemäß GMP-Richtlinien hergestellt und eignen sich für pharmazeutische und biopharmazeutische Prozesse.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.05033221473911062
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
PFAS testing
application(s)
PFAS testing
agency
BP, JP, Ph. Eur., ChP, NF
agency
suitable for SM 5210
agency
suitable for EPA 1621, suitable for EPA 1633
agency
suitable for EPA 1621, suitable for EPA 1633, suitable for SM 5210
form
solid
form
solid
form
pellets
form
pellets
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMSURE®
product line
-
product line
Redi-Dri
reg. compliance
FCC
reg. compliance
-
reg. compliance
-
reg. compliance
-
Quality Level
500
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumhydroxid
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.