Merck
60377
Kaliumhydroxid
tested according to Ph. Eur.
Synonym(e):
Kalii hydroxidum, Aetzkali
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
KOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
56.11
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
EC Number:
215-181-3
MDL number:
Assay:
85.00%
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
tested according to Ph. Eur.
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 719 °C)
assay
85.00%
form
solid
mp
361 °C (lit.)
SMILES string
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumhydroxid
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)