Merck
360473
Sigma-Aldrich
2-Butanon
ACS reagent, ≥99.0%
Synonym(e):
Ethyl-methylketon, MEK, Methyl-ethylketon
About This Item
Lineare Formel:
C2H5COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
72.11
Beilstein:
741880
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität:
ACS reagent
Assay:
≥99.0%
bp:
80 °C (lit.)
Dampfdruck:
71 mmHg ( 20 °C)
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.49 (vs air)
Dampfdruck
71 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.0%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
960 °F
Expl.-Gr.
10.1 %
Verunreinigungen
≤0.0005 meq/g Titr. acid
≤0.20% water
Abdampfrückstand
≤0.0025%
Farbe
APHA: ≤15
Brechungsindex
n20/D 1.379 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−87 °C (lit.)
Dichte
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(CC)=O
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChIKey
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Butanon ist eine organische Verbindung, die in der chemischen Industrie als oxidativer Reaktionsaktivator, Extraktionsmittel, Lösungsmittel und chemisches Zwischenprodukt eingesetzt werden kann. Es kann durch die katalytische Dehydrierung von 2-Butanol hergestellt werden.
Anwendung
2-Butanon kann wie folgt als Lösungsmittel verwendet werden:
  • Zur Synthese von wässrigen Polyurethanen durch Reaktion von Polyolen und Diisocyanaten über eine Polymerisationsreaktion.
  • Bei der Al-katalysierten chemoselektiven Kupplung von Oxetanen und Kohlenstoffdioxid zur Synthese von sechsgliedrigen cyclischen Carbonaten.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Lösungsmittel mit niedrigem Siedepunkt
  • Hohe Lösekraft
  • Hohes Verhältnis von gelöster Materie zu Viskosität
  • Mit vielen Kohlenwasserstoffen mischbarohne Beeinträchtigung des Feststoffgehalts oder der Viskosität
  • Vorteilhaftes Volumen/Masse-Verhältnis aufgrund seiner geringen Dichte
  • Hohe Verdampfungsgeschwindigkeit
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
30.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-1 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
C Philippe et al.
Applied radiation and isotopes : including data, instrumentation and methods for use in agriculture, industry and medicine, 69(9), 1212-1217 (2011-05-10)
[(11)C]PIB is still the standard PET compound for Alzheimer imaging targeting beta-amyloid plaques. We aimed to establish a fully-automated procedure for the synthesis and purification of [(11)C]PIB with a high degree of reliability and improved specific activity as well as
A volumetric and viscosity study for the mixtures of 1-n-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate ionic liquid with acetonitrile, dichloromethane, 2-butanone and N, N-dimethylformamide.
Wang J, et al.
Green Chemistry, 5(5), 618-622 (2003)
A simple one-pot multicomponent synthesis of an octahedral nanocontainer molecule.
Liu X and Warmuth R.
Nature Protocols, 2(5), 1288-1296 (2007)
L B Goldsmith et al.
Contact dermatitis, 19(5), 348-350 (1988-11-01)
Irritant contact dermatitis along with an increased transepidermal water loss can result from exposing the skin to solvents. A study of the interaction of various solvents with human stratum corneum was made using thin-layer chromatography. Comparison of 10 solvents (trichloroethylene
Consalvo Petti et al.
Oncotarget, 6(1), 221-233 (2014-12-05)
Constitutively active receptor tyrosine kinases (RTKs) are known oncogenic drivers and provide valuable therapeutic targets in many cancer types. However, clinical efficacy of RTK inhibitors is limited by intrinsic and acquired resistance. To identify genes conferring resistance to inhibition of