Merck
289825
Sigma-Aldrich
Aluminiumacetat basisch
Synonym(e):
Aluminiumhydroxidacetat, Tonerde essigsauer
About This Item
Lineare Formel:
Al(OH)(C2H3O2)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.08
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.55
Form
powder
SMILES String
CC(=O)O[Al](O)OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Al.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+3;/p-3
InChIKey
HQQUTGFAWJNQIP-UHFFFAOYSA-K
Physikalische Form
Insoluble form
Sonstige Hinweise
No stabilizers added.
Piktogramme
CorrosionEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Alumina Powders from Aluminum Alkoxide.
Ayral A, et al.
MRS Proceedings, 121 (1988)
Alumina powders via a controlled precipitation of aluminum acetate.
Ayral A and Droguet JC.
Journal of Materials Research, 4(04), 967-971 (1989)