Fortfahren mit
326372
Ammoniumchlorid
99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Salmiak
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 58,80
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 167,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 598,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH4Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
53.49
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38050207
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
235-186-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4371014
Assay:
99.99% trace metals basis
Form:
crystalline
€ 58,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
1.9 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 160.4 °C)
assay
99.99% trace metals basis
form
crystalline
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
340 °C (subl.) (lit.)
SMILES string
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
InChI key
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
General description
NH4Cl is highly corrosive, colorless salt which dissolves readily in water. It crystallizes out of aqueous solution in octahedrons, in a feathery array, forming a fibrous mass of crystals. It sublimes at 340oC. Ammonium chloride acts as catalyst in one-pot,Biginelli condensation reactions of aldehydes, 1,3-dicarbonyl compounds and urea or thiourea. Inorganic ammonium ions, NH4+, have been reported as efficient catalysts for the aldol condensation of carbonyl compounds.NH4Cl has been reportedly used to enhance the hydrolysis rate and decrease the activation energy of magnesium hydride during hydrogen generation.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A943409724PHR1327
description
99.99% trace metals basis
description
Molecular Biology, suitable for cell culture, ≥99.5%
description
tested according to Ph. Eur.
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
form
crystalline
form
powder or crystals
form
crystalline powder
form
-
assay
99.99% trace metals basis
assay
≥99.5%
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
-
impurities
-
impurities
-
vapor pressure
1 mmHg ( 160.4 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 160.4 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 160.4 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 160.4 °C)
mp
340 °C (subl.) (lit.)
mp
340 °C (subl.) (lit.)
mp
340 °C (subl.) (lit.)
mp
340 °C (subl.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammoniumchlorid
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
12125-02-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf