Z803103
Specac® Atlas 15T manuelle, hydraulische Laborpresse
Hersteller/Markenname
Specac Ltd
Methode(n)
IR spectroscopy: suitable
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Schutzvorrichtungen aus Polycarbonat
- Verstellbare obere Halterung
- Verstellbares Drucksteuerventil
- Vakuumanschluss
- Druckablassventil
Rechtliche Hinweise
Zubehör
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)