Merck
Z802387
Hellma® Mikro-Küvetten für Absorptionsmessungen
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 500 μL
Synonym(e):
Micro Volume Spectrophotometer Cuvettes
About This Item
UNSPSC-Code:
41121813
NACRES:
SB.32
Materialien
Suprasil® quartz
Beschreibung
with 2 polished windows
Hersteller/Markenname
Hellma 108.002-QS
Parameter
200-2500 nm spectral range
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × B × T
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Kammervolumen
500 μL
Weglänge
10 mm
Nachweisverfahren
photometric
Rechtliche Hinweise
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)