Fortfahren mit
Z802492
Hellma® Mikro-Küvetten für Absorptionsmessungen
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 500 μL
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 460,00
Über diesen Artikel
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
41121813
€ 460,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
Suprasil® quartz
description
with 2 polished windows
manufacturer/tradename
Hellma 108.002B-QS
parameter
200-2500 nm spectral range
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
chamber volume
500 μL
pathlength
10 mm
application(s)
pharmaceutical
detection method
photometric
General description
mit PTFE-Deckel, Seitenwände und Boden schwarz
Legal Information
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z600199Z600806Z600210
description
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 500 μL
description
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 700 μL
description
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 400 μL
description
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 700 μL
material
Suprasil® quartz
material
Suprasil® quartz
material
Suprasil® quartz
material
Suprasil® quartz
manufacturer/tradename
Hellma 108.002B-QS
manufacturer/tradename
Hellma 104.002B-QS
manufacturer/tradename
Hellma 115B-QS
manufacturer/tradename
Hellma 104.002-QS
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
parameter
200-2500 nm spectral range
parameter
200-2,500 nm spectral range
parameter
200-2,500 nm spectral range
parameter
200-2,500 nm spectral range
chamber volume
500 μL
chamber volume
700 μL
chamber volume
400 μL
chamber volume
700 μL
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)