Merck
Y0002020
Zoledronsäure Monohydrat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
P,P-[1-Hydroxy-2-(1H-imidazol-1-yl)-ethyliden]-bisphosphonsäure Monohydrat, Zoledronat Monohydrat, [1-Hydroxy-2-(1H-imidazol-1-yl)ethan-1,1-diyl]bis(phosphonsäure) Monohydrat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10N2O7P2·H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
290.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
zoledronic acid
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O.OC(Cn1ccnc1)(P(O)(O)=O)P(O)(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O7P2.H2O/c8-5(15(9,10)11,16(12,13)14)3-7-2-1-6-4-7;/h1-2,4,8H,3H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14);1H2
InChIKey
FUXFIVRTGHOMSO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Zoledronic acid monohydrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Zoledronsäure (Zoledronat) ist ein Bisphosphat-Knochenabbauinhibitor, ein Inhibitor von Farnesyldiphophat(FPP)-Synthase, was zu einer nachgelagerten Hemmung der Osteoklastenaktivität führt und den Knochenabbau und -umsatz verringert. Sie wurde verwendet, um postmenopausale Osteoporose, Paget′-Krankheit, Hyperkalzämie und, zusammen mit Krebschemotherapie, Knochenschäden, die durch auf Knochen gestreuten Krebs verursacht wurden, zu behandeln.
Zoledronsäure (Zoledronat) ist ein Knochenabbauinhibtor, ein Inhibitor von Farnesyldiphosphatsynthase
Verpackung
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Sonstige Hinweise
Sales restrictions may apply.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)