Unfortunately, there is no stability information available for the product. According to the literature, this product is extremely unstable in solution and should be used shortly after reconstitution. If storage of the solution is necessary it can be held at 2-8ºC for no more than 24 hours.
Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10N2O7P2·H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
290.10
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated, protect from light
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Zoledronsäure Monohydrat, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated, protect from light
color
white to beige
solubility
H2O: ≥2 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.OC(Cn1ccnc1)(P(O)(O)=O)P(O)(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O7P2.H2O/c8-5(15(9,10)11,16(12,13)14)3-7-2-1-6-4-7;/h1-2,4,8H,3H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14);1H2
InChI key
FUXFIVRTGHOMSO-UHFFFAOYSA-N
Application
Zoledronsäuremonohydrat wird wie folgt verwendet:
- als Inhibitor der Zellproliferation in der Glioblastom-, Brustkrebstumor- und Prostatakrebszelllinie LAPC4
- als Konjugat mit D,L-Lactid 75:Glycolid 25 (PLGA) zur Analyse seiner Knochenbildungsfunktion im distalen Femur
- als Inhibitor des Farnesyldiphoshatsynthaseenzyms in Glioblastomzellen
Biochem/physiol Actions
Zoledronsäure (Zoledronat) ist ein Bisphosphat-Knochenabbauinhibitor, ein Inhibitor von Farnesyldiphophat(FPP)-Synthase, was zu einer nachgelagerten Hemmung der Osteoklastenaktivität führt und den Knochenabbau und -umsatz verringert. Sie wurde verwendet, um postmenopausale Osteoporose, Paget′-Krankheit, Hyperkalzämie und, zusammen mit Krebschemotherapie, Knochenschäden, die durch auf Knochen gestreuten Krebs verursacht wurden, zu behandeln.
Zoledronsäure (Zoledronat) ist ein Knochenabbauinhibtor, ein Inhibitor von Farnesyldiphosphatsynthase
Preparation Note
Dieses Produkt ist in Lösung extrem instabil und sollte kurz nach der Rekonstitution verwendet werden. Wenn die Lösung gelagert werden muss, kann sie maximal 24 Stunden lang bei 2–8 °C aufbewahrt werden.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form - | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility H2O: ≥2 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| storage condition desiccated, protect from light | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| color white to beige | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zoledronsäure Monohydrat
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
After dissolving in H2O, how should the solution be stored and what is the shelf life after dilution?