Wichtige Dokumente
Y0001864
Dicycloverine for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Dicyclomin -hydrochlorid, 1,1-Bicyclohexyl]-1-carbonsäure- 2-(diethylamino)-ethylester -hydrochlorid, [2-(Diethylamino)-ethyl]-1-cyclohexylcyclohexan-1-carboxylat- -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
dicycloverine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCN(CCOC(C1(C2CCCCC2)CCCCC1)=O)CC.[Cl]
InChI
1S/C19H35NO2.ClH/c1-3-20(4-2)15-16-22-18(21)19(13-9-6-10-14-19)17-11-7-5-8-12-17;/h17H,3-16H2,1-2H3;1H
InChIKey
GUBNMFJOJGDCEL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Verpackung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)