Y0001831
Irinotecan for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Irinotecan -monohydrochlorid Trihydrat, [1,4′-Bipiperidin]-1′-carbonsäure-(S)-4,11-diethyl-3,4,12,14-tetrahydro-4-hydroxy-3,14-dioxo-1H-pyrano[3′,4′:6,7]indolizino[1,2-b]chinolin-9-yl-ester -monohydrochlorid Trihydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
irinotecan
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C33H38N4O6.ClH.3H2O/c1-3-22-23-16-21(43-32(40)36-14-10-20(11-15-36)35-12-6-5-7-13-35)8-9-27(23)34-29-24(22)18-37-28(29)17-26-25(30(37)38)19-42-31(39)33(26,41)4-2;;;;/h8-9,16-17,20,41H,3-7,10-15,18-19H2,1-2H3;1H;3*1H2/t33-;;;;/m0..../s1
InChIKey
KLEAIHJJLUAXIQ-JDRGBKBRSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Verpackung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)