Fortfahren mit
F0372000
Formoterol -fumarat Dihydrat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(R*,R*)-N-[2-Hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]-amino]-ethyl]-phenyl]-formamid -fumarat, Formoterol -hemifumarat (Salz) Monohydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H24N2O4 · 0.5C4H4O4 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
420.46
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
API family
formoterol 
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O.O.OC(=O)\C=C\C(O)=O.COc1ccc(C[C@H](C)NC[C@@H](O)c2ccc(O)c(NC=O)c2)cc1.COc3ccc(C[C@H](C)NC[C@@H](O)c4ccc(O)c(NC=O)c4)cc3
InChI
1S/2C19H24N2O4.C4H4O4.2H2O/c2*1-13(9-14-3-6-16(25-2)7-4-14)20-11-19(24)15-5-8-18(23)17(10-15)21-12-22;5-3(6)1-2-4(7)8;;/h2*3-8,10,12-13,19-20,23-24H,9,11H2,1-2H3,(H,21,22);1-2H,(H,5,6)(H,7,8);2*1H2/b;;2-1+;;/t2*13-,19+;;;/m00.../s1
InChI key
RATSWNOMCHFQGJ-TUYNVFRMSA-N
General description
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Application
Formoterol fumarate dihydrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem/physiol Actions
β2-Adrenorezeptoragonist.
Packaging
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Other Notes
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F9552PHR27031286107
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
-
format
-
format
neat
API family
formoterol 
API family
-
API family
formoterol 
API family
formoterol 
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Formoterol -fumarat Dihydrat
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)