Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3Si(CD2)3SO3Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.36
NACRES:
NA.11
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Mass shift:
M+6
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenisotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
form
solid
technique(s)
NMR: suitable, bio NMR: suitable
mp
118-120 °C (lit.)
mass shift
M+6
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[2H]C([2H])(C([2H])([2H])[Si](C)(C)C)C([2H])([2H])S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H16O3SSi.Na/c1-11(2,3)6-4-5-10(7,8)9;/h4-6H2,1-3H3,(H,7,8,9);/q;+1/p-1/i4D2,5D2,6D2;
InChI key
HWEXKRHYVOGVDA-CHBZFOKHSA-M
General description
3-(Trimethylsilyl)-1-propansulfonsäure (auch als DSS (2,2-Dimethyl-2-silapentan-5-sulfonat) bekannt) ist ein interner Standard für NMR-Untersuchungen (Kernspinresonanz). Es führt zu Protonen-Peaks mit hoher Intensität, die leicht identifizierbar sind. DSS weist außerdem eine vernachlässigbare Sensitivität gegenüber Änderungen von pH-Wert und Temperatur auf.
Application
Bei der Exometabolomanalyse mit 1H-NMR-Spektroskopie (Kernspinresonanz) wird 3-(Trimethylsilyl)-1-propansulfonsäure-d6-Natriumsalz als interner Standard für die Metabolitenquantifizierung eingesetzt. Es wird zur Herstellung von DMSO(Dimethylsulfoxid)/DSS-Lösungsmittellösung zum Erzeugen von NMR-Blattextraktproben eingesetzt.
Packaging
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) NMR: suitable, bio NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable |
| isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 99.96 atom % D | isotopic purity 99.96 atom % D | isotopic purity 99.9 atom % D |
| mass shift M+6 | mass shift M+6 | mass shift M+6 | mass shift M+6 |
| form solid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 118-120 °C (lit.) | mp 20.2 °C (lit.) | mp 20.2 °C (lit.) | mp 20.2 °C (lit.) |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?