Merck
Y0001355
Prednisolon für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Prednisolon, 1,4-Pregnadien-11β,17α,21-triol-3,20-dion, 1-Dehydrocortisol, 1-Dehydrohydrocortison, 11β,17α,21-Trihydroxy-1,4-pregnadien-3,20-dion
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H28O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
360.44
Beilstein:
1354103
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
prednisolone
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
240 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(O)C(CO)=O)=C1
InChI
1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-16,18,22,24,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChIKey
OIGNJSKKLXVSLS-VWUMJDOOSA-N
Angaben zum Gen
human ... NR3C1(2908)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Prednisolone for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Vappu Rantalaiho et al.
Annals of the rheumatic diseases, 73(11), 1954-1961 (2013-08-03)
To study whether adding initial infliximab to remission-targeted initial combination-DMARD treatment improves the long-term outcomes in patients with early rheumatoid arthritis (RA). Ninety-nine patients with early, DMARD-naïve RA were treated with a triple combination of DMARDs, starting with methotrexate (max
Eng Cern Gan et al.
International forum of allergy & rhinology, 4(11), 877-884 (2014-08-20)
The endoscopically magnified operative field in functional endoscopic sinus surgery (FESS) makes even a small amount of bleeding a potentially significant hindrance. It is thought that irrigation with hot saline during surgery may improve surgical field of view by producing
Michael J Stewart et al.
Clinical gastroenterology and hepatology : the official clinical practice journal of the American Gastroenterological Association, 9(10), 881-890 (2011-06-28)
The incidence of microscopic colitis and its disease burden are increasing, yet there is limited systematic information addressing the use of conventional corticosteroids and budesonide in microscopic colitis. We performed a systematic review and meta-analysis on the short- and long-term
Axel Heidenreich et al.
European journal of cancer (Oxford, England : 1990), 50(6), 1090-1099 (2014-02-04)
Cabazitaxel/prednisone has been shown to prolong survival versus mitoxantrone/prednisone in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC) that has progressed during or after docetaxel. Subsequently, compassionate-use programmes (CUPs) and expanded-access programmes (EAPs) were established worldwide, allowing access to cabazitaxel before
J A P Spijkers-Hagelstein et al.
Leukemia, 28(4), 761-769 (2013-08-21)
Successful treatment results for MLL-rearranged Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) in infants remain difficult to achieve. Significantly contributing to therapy failure is poor response to glucocorticoids (GCs), like prednisone. Thus, overcoming resistance to these drugs may be a crucial step towards