Merck
Y0001190
Galantamin, natürlich, für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Galantamin -hydrobromid, Galanthamin -hydrobromid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H21NO3 · HBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
368.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
galantamine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H][C@]1(O2)C[C@@H](O)C=C[C@@]13C4=C2C(OC)=CC=C4CN(C)CC3.Br
InChI
1S/C17H21NO3.BrH/c1-18-8-7-17-6-5-12(19)9-14(17)21-16-13(20-2)4-3-11(10-18)15(16)17;/h3-6,12,14,19H,7-10H2,1-2H3;1H/t12-,14-,17-;/m0./s1
InChIKey
QORVDGQLPPAFRS-XPSHAMGMSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Galantamine natural for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Kundensupport
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ashfaq Ahmad et al.
Drug design, development and therapy, 14, 2165-2178 (2020-07-02)
The current study was designed to synthesize derivatives of succinimide and compare their biological potency in anticholinesterase, alpha-glucosidase inhibition, and antioxidant assays. In this research, two succinimide derivatives including (S)-1-(2,5-dioxo-1-phenylpyrrolidin-3-yl) cyclohexanecarbaldehyde (Compound 1) and (R)-2-((S)-2,5-dioxo-1-phenylpyrrolidin-3-yl)-2-phenylpropanal (Compound 2) were synthesized using