Merck
Y0001131
Valsartan für die Peakidentifizierung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Valsartan, N-(1-Oxopentyl)-N-[[2′-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]-methyl]-L-valin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H29N5O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
435.52
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
valsartan
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCC(=O)N(Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2-c3nnn[nH]3)[C@@H](C(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C24H29N5O3/c1-4-5-10-21(30)29(22(16(2)3)24(31)32)15-17-11-13-18(14-12-17)19-8-6-7-9-20(19)23-25-27-28-26-23/h6-9,11-14,16,22H,4-5,10,15H2,1-3H3,(H,31,32)(H,25,26,27,28)/t22-/m0/s1
InChIKey
ACWBQPMHZXGDFX-QFIPXVFZSA-N
Angaben zum Gen
human ... AGTR1(185)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Valsartan for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Henry R Black et al.
Drugs, 69(17), 2393-2414 (2009-11-17)
Valsartan is a nonpeptide angiotensin receptor antagonist that selectively blocks the binding of angiotensin II to the angiotensin II type 1 receptor. The efficacy, tolerability and safety of valsartan have been demonstrated in large-scale studies in hypertension, heart failure (HF)
Zhenfeng Zheng et al.
Journal of clinical hypertension (Greenwich, Conn.), 12(6), 414-421 (2010-07-02)
This was a systematic assessment of the efficacy and safety of telmisartan and valsartan for the management of blood pressure (BP) in patients with essential hypertension. The authors reviewed randomized controlled trials (RCTs) and quasi-RCTs comparing telmisartan and valsartan for
Adriaan A Voors et al.
Expert opinion on investigational drugs, 22(8), 1041-1047 (2013-05-15)
Heart failure remains a syndrome with a very high mortality rate and a poor quality of life. For patients with heart failure and a preserved ejection fraction (HFpEF), no drugs have shown to improve mortality and morbidity, and therefore novel
Roberto Fogari et al.
Expert opinion on drug safety, 10(2), 295-303 (2010-12-15)
Angiotensin receptor blockers (ARBs) as a class are generally considered safe and better tolerated than other antihypertensive drugs. The purpose of this report is to review the main data on the safety and tolerability of the second generation ARB valsartan
Erdal Tan Ishizuka et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 56(1), 74-80 (2014-12-17)
Extranodal marginal zone B-cell lymphoma (EMZL) is the most common subtype of conjunctival lymphoma, though its molecular mechanisms of pathogenesis are largely unknown. We attempted to explore the association of the renin-angiotensin system (RAS) and (pro)renin receptor ([P]RR) in the