Y0001086
Mebrofenin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
N-{2-[(3-Brom-2,4,6-trimethylphenyl)-amino]-2-oxoethyl}-N-(carboxymethyl)-glycin, {{[(3-Brommesityl)-carbamoyl]-methyl}-imino}-diessigsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
mebrofenin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Brc1c(c(c(cc1C)C)NC(=O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O)C
InChI
1S/C15H19BrN2O5/c1-8-4-9(2)15(10(3)14(8)16)17-11(19)5-18(6-12(20)21)7-13(22)23/h4H,5-7H2,1-3H3,(H,17,19)(H,20,21)(H,22,23)
InChIKey
MHPZZZZLAQGTHT-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)