Wichtige Dokumente
359378
N-Isopropylmethylamin
98%
Synonym(e):
N-Methylisopropylamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
4.15 psi ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.384 (lit.)
bp
50-53 °C (lit.)
Dichte
0.702 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CNC(C)C
InChI
1S/C4H11N/c1-4(2)5-3/h4-5H,1-3H3
InChIKey
XHFGWHUWQXTGAT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-25.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-32 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?