Merck
Y0000855
Citalopram für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Citalopram -hydrobromid, 1-[3-(Dimethylamino)-propyl]-1-(4-fluorphenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitril -hydrobromid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H21FN2O · HBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
405.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
citalopram
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Br[H].CN(C)CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C20H21FN2O.BrH/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3;1H
InChIKey
WIHMBLDNRMIGDW-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... SLC6A4(6532)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Citalopram for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Wirksamer und selektiver Serotonin-Aufnahme-Hemmer (Ki = 5.4 nM); Antidepressivum
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yevheniia Mikheenko et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 40(6), 1395-1404 (2015-01-15)
Trait anxiety is a risk factor for the development and maintenance of affective disorders, and insights into the underlying brain mechanisms are vital for improving treatment and prevention strategies. Translational studies in non-human primates, where targeted neurochemical and genetic manipulations
Gordon F Buchanan et al.
The Journal of physiology, 592(19), 4395-4410 (2014-08-12)
Sudden unexpected death in epilepsy (SUDEP) is the leading cause of death in patients with refractory epilepsy. Defects in central control of breathing are important contributors to the pathophysiology of SUDEP, and serotonin (5-HT) system dysfunction may be involved. Here
M D Opal et al.
Molecular psychiatry, 19(10), 1106-1114 (2013-10-30)
Current antidepressants must be administered for several weeks to produce therapeutic effects. We show that selective serotonin 2C (5-HT2C) antagonists exert antidepressant actions with a faster-onset (5 days) than that of current antidepressants (14 days) in mice. Subchronic (5 days)
Laura Jiménez-Sánchez et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 39(11), 2673-2680 (2014-05-30)
Paradoxically, N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor antagonists are used to model certain aspects of schizophrenia as well as to treat refractory depression. However, the role of different subunits of the NMDA receptor in both conditions is poorly understood. Here we used biochemical
D Lindenbach et al.
British journal of pharmacology, 172(1), 119-130 (2014-09-02)
Treatment of Parkinson's disease (PD) with L-DOPA eventually causes abnormal involuntary movements known as dyskinesias in most patients. Dyskinesia can be reduced using compounds that act as direct or indirect agonists of the 5-HT1 A receptor, but these drugs have