PHR1906
5-Brom-1-(4-fluorphenyl)-1,3-dihydro-N,N-dimethyl-1-isobenzofuranpropanamin -hydrobromid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
5-Bromo-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-N,N-dimethyl-1-isobenzofuranpropanamine hydrobromide, (1(4’-FLUOROPHENYL)-1- (3-DIMETHYLAMINOPROPYL)-5- BROMOPHTHALANE HYDROBROMIDE
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1134222
API-Familie
citalopram
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C19H21BrFNO.BrH/c1-22(2)11-3-10-19(15-4-7-17(21)8-5-15)18-9-6-16(20)12-14(18)13-23-19;/h4-9,12H,3,10-11,13H2,1-2H3;1H
InChIKey
WZLFJKIEXDRHDD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)