Fortfahren mit
C7861
Citalopram -hydrobromid
≥98% (HPLC), powder, serotonin uptake inhibitor
Synonym(e):
1-[3-(Dimethylamino)-propyl]-1-(4-fluorphenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitril -hydrobromid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 165,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 717,00
€ 609,45
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H21FN2O · HBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
405.30
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
261-890-6
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 165,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Citalopram -hydrobromid, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
chloroform: soluble, methanol: soluble
originator
Forest Labs
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Br[H].CN(C)CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C20H21FN2O.BrH/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3;1H
InChI key
WIHMBLDNRMIGDW-UHFFFAOYSA-N
General description
Citalopram is a bicyclic phthalene derivative. It initiates serotonergic activity, which produces antidepressant action. Citalopram hydrobromide reverses memory impairment. It is used to treat obsessive compulsive disorder, panic disorder, sociophobia and premenstrual dysphoric disorder.
Application
Citalopram hydrobromide has been used:
  • to examine its effects on sirt mRNA and mammalian sirtuins (SIRT) expression in mice
  • to monitor body temperature and antidepressant-like behavioral responses in the forced swim test for rats[1]
  • for 5-hydroxytryptamine (5-HT) competition uptake assays
Biochem/physiol Actions
Wirksamer und selektiver Serotonin-Aufnahme-Hemmer (Ki = 5.4 nM); Antidepressivum
Features and Benefits
This compound was developed by Forest Labs. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BP1153Y0001008C-057
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
solid
form
-
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
chloroform: soluble, methanol: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Gene Information
human ... HTR1A(3350), HTR1B(3351), HTR1D(3352), HTR1E(3354), HTR1F(3355), HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358), HTR3A(3359), HTR3B(9177), HTR3C(170572), HTR3D(200909), HTR3E(285242), HTR4(3360), HTR5A(3361), HTR5B(645694), HTR6(3362), HTR7(3363), SLC6A4(6532)
Gene Information
human ... SLC6A4(6532)
Gene Information
human ... SLC6A4(6532)
Gene Information
human ... SLC6A4(6532)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Citalopram -hydrobromid
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)