Merck
Y0000787
Koffein für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Koffein, 1,3,7-Trimethylxanthin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H10N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.19
Beilstein:
17705
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
caffeine
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
234-236.5 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
InChIKey
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird wie geliefert und von der ausstellenden Arzneibuch-Kommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDB) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der herausgebenden Arzneibuch-Kommission entwickelt und ausgestellt. Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Website der herausgebenden Arzneibuch-Kommission.
Anwendung
Der EP Referenzstandard Koffein für die Systemeignung ist nur zur Verwendung in Laboruntersuchungen vorgesehen, wie sie im Europäischen Arzneibuch ausdrücklich vorgeschrieben sind.
Verpackung
Dieses Produkt wird wie von der herausgebenden Arzneibuch-Kommission festgelegt bereitgestellt. Die aktuelle Mengeneinheit finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Louise A Horrigan et al.
Pharmacology & therapeutics, 111(3), 877-892 (2006-03-17)
Caffeine is a member of the methylxanthine family of drugs, and is the most widely consumed behaviourally active substance in the western world. This article is focused on the impact of caffeine on immune function. In this regard, a number
Jonathan M Hodgson et al.
The American journal of clinical nutrition, 97(5), 943-950 (2013-04-05)
Measures of blood pressure variation have been associated with cardiovascular disease and related outcomes. The regular consumption of black tea can lower blood pressure, but its effects on blood pressure variation have yet to be investigated. We aimed to assess
Nicolas Bousette et al.
Journal of cellular physiology, 229(3), 374-383 (2013-09-17)
Calnexin (CNX) is an endoplasmic reticulum (ER) quality control chaperone that has been implicated in ER stress. ER stress is a prominent pathological feature of various pathologic conditions, including cardiovascular diseases. However, the role of CNX and ER stress has
Pierre Ayotte et al.
Environmental health perspectives, 113(10), 1318-1324 (2005-10-06)
The Lower North Shore region of the St. Lawrence River is home to a fish-eating population that displays an unusually high body burden of several organochlorines, including polychlorinated biphenyls (PCBs) and dioxin-like compounds (DLCs). We measured biomarkers indicative of liver
Markus Fehrholz et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 306(1), L101-L109 (2013-10-29)
Factors positively influencing surfactant homeostasis in general and surfactant protein B (SP-B) expression in particular are considered of clinical importance regarding an improvement of lung function in preterm infants. The objective of this study was to identify effects of physiological