Merck
Y0000677
Bromocriptinmesilat für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2-Brom-α-Ergocryptin -methansulfonat (Salz), (+)-2-Brom-12′-hydroxy-2′-(1-methylethyl)-5′-(2-methylpropyl)-ergotaman-3′,6′-18-trion -methansulfonat (Salz), (+)-Bromocriptin -methansulfonat (Salz), Bromcriptin -mesylat (Salz)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C32H40BrN5O5 · CH4SO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
750.70
Beilstein:
4115238
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
bromocriptine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CS(O)(=O)=O.[H][C@@]12Cc3c(Br)[nH]c4cccc(C1=CC(CN2C)C(=O)N[C@@]5(O[C@]6(O)N([C@@H](CC(C)C)C(=O)N7CCC[C@@]67[H])C5=O)C(C)C)c34
InChI
1S/C32H40BrN5O5.CH4O3S/c1-16(2)12-24-29(40)37-11-7-10-25(37)32(42)38(24)30(41)31(43-32,17(3)4)35-28(39)18-13-20-19-8-6-9-22-26(19)21(27(33)34-22)14-23(20)36(5)15-18;1-5(2,3)4/h6,8-9,13,16-18,23-25,34,42H,7,10-12,14-15H2,1-5H3,(H,35,39);1H3,(H,2,3,4)/t18?,23-,24+,25+,31-,32+;/m1./s1
InChIKey
NOJMTMIRQRDZMT-NEKRQHSLSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Bromocriptine mesilate for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
J Michael Gaziano et al.
Journal of the American Heart Association, 1(5), e002279-e002279 (2013-01-15)
Bromocriptine-QR (a quick-release formulation of bromocriptine mesylate), a dopamine D2 receptor agonist, is a US Food and Drug Administrration-approved treatment for type 2 diabetes mellitus (T2DM). A 3070-subject randomized trial demonstrated a significant, 40% reduction in relative risk among bromocriptine-QR-treated
Laura D Ratner et al.
Endocrinology, 153(12), 5980-5992 (2012-11-03)
Female infertility is often associated with deregulation of hormonal networks, and hyperprolactinemia is one of the most common endocrine disorders of the hypothalamic-pituitary axis affecting the reproductive functions. We have shown previously that transgenic female mice overexpressing human chorionic gonadotropin
David S Bell
Postgraduate medicine, 124(5), 121-135 (2012-10-26)
Cardiovascular risk reduction is a key priority in patients with diabetes. The relationship between glycemic control and macrovascular outcomes, such as the benefit of intensive glucose control and the importance of postprandial or fasting blood glucose, is still under debate.
V H Lyzogub et al.
Likars'ka sprava, (3-4)(3-4), 41-47 (2013-01-30)
The discovery of 5 subtypes of dopamine receptors revealed their important role in development of arterial hypertension and obesity. Reduce of their functional activity or number with age conduces to the increase of tone of the sympathetic nervous system, dyspoiesis
Pro-thrombotic condition in a woman with peripartum cardiomyopathy treated with bromocriptine and an Impella LP 2.5 heart pump.
Marco R Schroeter et al.
Clinical research in cardiology : official journal of the German Cardiac Society, 102(2), 155-157 (2012-07-26)