Y0000513
Gemfibrozil
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2,2-Dimethyl-5-(2,5-xylyloxy)-valeriansäure, 5-(2,5-Dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentansäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Agentur
EP Reference Standard
API-Familie
gemfibrozil
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1ccc(C)c(OCCCC(C)(C)C(O)=O)c1
InChI
1S/C15H22O3/c1-11-6-7-12(2)13(10-11)18-9-5-8-15(3,4)14(16)17/h6-7,10H,5,8-9H2,1-4H3,(H,16,17)
InChIKey
HEMJJKBWTPKOJG-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PPARA(5465)
Allgemeine Beschreibung
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)