Wichtige Dokumente
Y0000482
Dihydrotachysterol für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Dihydrotachysterol, 9,10-Secoergosta-5,7,22-trien-3β-ol, DHT2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
pharmaceutical primary standard
Agentur
EP
API-Familie
dihydrotachysterol
Form
solid
Hersteller/Markenname
EDQM
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
113-127 °C
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[C@@H]([C@@]1([H])CC[C@@]2([H])/C(CCC[C@@]21C)=C/C=C3[C@@H](C)CC[C@H](O)C/3)/C=C/[C@H](C)C(C)C
InChI
1S/C28H46O/c1-19(2)20(3)12-13-22(5)25-16-17-26-23(10-8-18-28(25,26)6)14-15-24-21(4)9-7-11-27(24)29/h12-15,19-22,25-27,29H,7-11,16-18H2,1-6H3/b13-12+,23-14+,24-15+/t20-,21-,22+,25?,26?,27-,28+/m0/s1
InChIKey
DTSXXSAWQHPLEF-GFVAUXBKSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)