Fortfahren mit
Z4250
Zymosan A aus Saccharomyces cerevisiae
for inducing inflamatory response
Synonym(e):
Yeast Cell Wall
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 75,30
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 232,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 796,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.61
MDL number:
Form:
powder with small lumps
Biological source:
Saccharomyces cerevisiae
€ 75,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Saccharomyces cerevisiae
Quality Segment
form
powder with small lumps
technique(s)
flow cytometry: suitable, tissue culture: suitable
color
off-white to light brown
storage temp.
2-8°C
Application
  • bei der Durchflusszytometrie
  • zur Untersuchung von Kopfnierenleukozyten aus Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss)
Zymosan A aus Saccharomyces cerevisiae wurde für folgende Anwendungen eingesetzt:
  • als Positivkontrolle zur Bestimmung der Aktivierung der Komplementkaskade
  • für den „Oxidativer-Burst“-Test[1]
  • zur Beurteilung seiner Wirkungen auf die Leistung, die Immunität, das Hitzeschockprotein und die Apoptose-bezogene Genexpression bei Milchkühen unter Hitzestress
  • als stimulierendes Mittel im Krebs-Ringer-Phosphat(KRP)-Medium
  • zur Induktion von thermischer Hyperalgesie bei Mäusen
Biochem/physiol Actions
Zymosan wird aus Hefezellwänden hergestellt und besteht aus Protein-Kohlenhydrat-Komplexen. Es wird zum Auslösen einer experimentellen sterilen Entzündung verwendet. Zu den Zymosan-induzierten Reaktionen von Makrophagen gehören die Induktion von proinflammatorischen Zytokinen, Arachidonatmobilisierung, Proteinphosphorylierung und Inositolphosphatbildung. Zymosan A erhöht außerdem den Cyclin-D2-Spiegel, was auf eine Rolle des letzteren bei der Makrophagenaktivierung neben der Proliferation hinweist. Es verstärkt die akute Leberschädigung nach Galactosamin-Injektionen, was darauf hindeutet, dass bestimmte Typen von nicht-parenchymalen Zellen außer den Kupffer-Zellen an der Zymosan-Wirkung beteiligt sind. Zymosan A, ein 13-beta-Glucan, trägt zur Entwicklung der Atemwegserkrankung durch organische Stäube bei.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
YSC2YBDY1000
biological source
Saccharomyces cerevisiae
biological source
Saccharomyces cerevisiae
biological source
Saccharomyces cerevisiae
biological source
-
technique(s)
flow cytometry: suitable, tissue culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
form
powder with small lumps
form
powder or solid
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
color
off-white to light brown
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. How can I solubilize Zymosan? The information sheet does not provide this information. Can it be dissolved in water?
    1 answer
    1. This product is soluble in organic solvents as follows:
      - Chloroform: 100 µg/ml
      - Dimethyl sulfoxide: 200 µg/ml
      - Ethanol: 100 µg/ml.
      According to the 'Solubility/Solution Stability' section in the product information sheet, this product is not soluble in water but can be suspended uniformly in saline solution.
      Helpful?
  2. Is Z4250, Zymosan A from Saccharomyces cerevisiae, soluble in DMSO?
    1 answer
    1. Yes, this item is soluble in the following solvents:
      - Chloroform: 100 µg/ml
      - DMSO: 200 µg/ml
      - Ethanol: 100 µg/ml
      Helpful?
  3. How can Product Z4250, Zymosan be prepared for use in a properdin assay?
    1 answer
    1. Information on preparation of zymosan for use in a properdin assay, which includes boiling zymosan suspensions, is described on the product information sheet (under Documents, above).
      Helpful?
  4. How can I solubilize Zymosan, Product Z4250?
    1 answer
    1. Solubility information can be found in the product information sheet (under Documents, above) on our website.
      Helpful?
  5. Can Product Z4250, Zymosan suspension be autoclaved?
    1 answer
    1. We have no information as to whether zymosan suspensions can be autoclaved.  However, suspensions are stable to boiling conditions.
      Helpful?
  6. What is the particle size of Product Z4250, Zymosan?
    1 answer
    1. Sigma-Aldrich does not measure the particle size of zymosan. The average diameter of zymosan particles has been reported to be about 3 μm, as described on the product information sheet (under Documents, above), with the cited reference.
      Helpful?
  7. What is the source of the Zymosan in Product Z4250?
    1 answer
    1. This zymosan is prepared from single cell yeast.
      Helpful?
  8. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  9. What is the appearance of Product Z4250, Zymosan?
    1 answer
    1. The product is a powder which is described on the specification sheet.