Wichtige Dokumente
Y0001945
Paracetamol Unreinheit J
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
4′-Chloracetanilid, N-(4-Chlorphenyl)-acetamid, Essigsäure-4-chlor-anilid, NSC 40563, NSC 444
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
acetaminophen, paracetamol
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
176-178 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H8ClNO/c1-6(11)10-8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,1H3,(H,10,11)
InChIKey
GGUOCFNAWIODMF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)