Merck
Y0000041
Josamycin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C42H69NO15
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
827.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
josamycin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CO[C@H]1[C@@H](CC(=O)O[C@H](C)C\C=C\C=C\[C@H](O)[C@H](C)C[C@H](CC=O)[C@@H]1O[C@@H]2O[C@H](C)[C@@H](O[C@H]3C[C@@](C)(O)[C@@H](OC(=O)CC(C)C)[C@H](C)O3)[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)OC(C)=O
InChI
1S/C42H69NO15/c1-23(2)19-32(47)56-40-27(6)53-34(22-42(40,8)50)57-37-26(5)54-41(36(49)35(37)43(9)10)58-38-29(17-18-44)20-24(3)30(46)16-14-12-13-15-25(4)52-33(48)21-31(39(38)51-11)55-28(7)45/h12-14,16,18,23-27,29-31,34-41,46,49-50H,15,17,19-22H2,1-11H3/b13-12+,16-14+/t24-,25-,26-,27+,29+,30+,31-,34+,35-,36-,37-,38+,39+,40+,41+,42-/m1/s1
InChIKey
XJSFLOJWULLJQS-NGVXBBESSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Josamycin EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Larissa Van den Bossche et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 73, 66-76 (2012-02-14)
The European Pharmacopoeia (Ph. Eur.) prescribes a selective and sensitive liquid chromatography/ultraviolet (LC-UV) method for the separation of the 16-membered ring macrolide josamycin and its related compounds. Since josamycin is obtained by fermentation, several closely related substances can be found
M Ledoux et al.
Annales de dermatologie et de venereologie, 136(1), 37-41 (2009-01-28)
The link between guttate psoriasis and streptococcal infection is acknowledged. This form of psoriasis generally follows pharyngitis, but a small number of cases have been described as being triggered by a streptococcal infection other than in the throat. We report
Sashi Nadanaciva et al.
Journal of biomolecular screening, 15(8), 937-948 (2010-07-14)
Compounds that interfere with the synthesis of either mitochondrial DNA or mtDNA-encoded proteins reduce the levels of 13 proteins essential for oxidative phosphorylation, leading to a decrease in mitochondrial adenosine triphosphate (ATP) production. Toxicity caused by these compounds is seldom
F Daidone et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 48(2), 347-355 (2008-03-18)
Out of three methods for the analysis of josamycin, the best one was selected and used as starting point for further development. A central composite design was applied to find the most influencing parameters and to optimize the chromatographic conditions
M Weidlich et al.
Letters in applied microbiology, 46(2), 155-159 (2007-11-22)
Evaluation of the activity profiles of standard prokaryotic translation inhibitors with different physicochemical properties under whole-cell and cell-free conditions. The minimal inhibitory concentration values (cell-free/whole-cell microg ml(-1)) for three aminoglycosides (neomycin, 0.01/6.92; paromomycin, 0.7/1.96; streptomycin 1.45/1.57), three macrolides (erythromycin, 1.53/56.9;