Wichtige Dokumente
194492
3-Ethoxyanilin
98%
Synonym(e):
m-Phenetidin, 3-Ethoxy-anilin
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.566 (lit.)
bp
248 °C (lit.)
Dichte
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOc1cccc(N)c1
InChI
1S/C8H11NO/c1-2-10-8-5-3-4-7(9)6-8/h3-6H,2,9H2,1H3
InChIKey
WEZAHYDFZNTGKE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?